1-Iodbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 72.5 EUR
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Iodbutan
1-Iodbutan
Formel: C₄H₉I
Siedepunkt: 130…131 °C
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001098
CAS-Nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III