3-Ethyl-3-oxetanmethanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane

OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 24.8 EUR
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Ethyl-3-oxetanmethanol 97%
3-Ethyl-3-oxetanmethanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 96 °C/4mmHg
Dichte: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190143
CAS-Nummer: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR