(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
OR317182-1G
OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA
226
EUR
APOSOR317182-1G
APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03790937 CAS-Nummer: 161511-90-6 |