Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317161-1G
OR317161-25G
OR317161-5G
APOSOR317161-1GEA
74.1
EUR
APOSOR317161-1G
APOSOR317161-25G
APOSOR317161-5G
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molekulargewicht: 229.28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11559001 CAS-Nummer: 497160-14-2 |