1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Cyclobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR317114-1G
OR317114-5G
APOSOR317114-1GEA
59.6
EUR
APOSOR317114-1G
APOSOR317114-5G
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16659010 CAS-Nummer: 1002309-48-9 |