5-Iod-m-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 49.3 EUR
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 92…94 °C/3mmHg
Dichte: 1.608 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6