2-Methyl-2-propanyl-(3-oxocyclobutyl)carbamat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G
OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA
21.9
EUR
APOSOR317060-1G
APOSOR317060-5G
2-Methyl-2-propanyl-(3-oxocyclobutyl)carbamat
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Schmelzpunkt: 120…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09751872 CAS-Nummer: 154748-49-9 |