2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317053-250MG
OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA
787
EUR
APOSOR317053-250MG
APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formel:
C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄ Schmelzpunkt: 85…94 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD18325162 CAS-Nummer: 1389264-18-9 |