2-Amino-4-bromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 112 EUR
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromphenol 98%
2-Amino-4-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Schmelzpunkt: 130…135 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00235171
CAS-Nummer: 40925-68-6