8-Hydroxyoctanoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR315581-1G OR315581-250MG
APOSOR315581-1GEA 30.1 EUR
APOSOR315581-1G APOSOR315581-250MG
8-Hydroxyoctanoic acid
8-Hydroxyoctanoic acid
Formel: C₈H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792446
CAS-Nummer: 764-89-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR