3,6-Dibromcarbazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315388-100G
OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA
45.1
EUR
APOSOR315388-100G
APOSOR315388-25G
3,6-Dibromcarbazol 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formel:
C₁₂H₇Br₂N Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004961 CAS-Nummer: 6825-20-3 |