2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 119 EUR
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₇Cl₃O₃
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002646
CAS-Nummer: 93-72-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III