5-Norbornene-2-methanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formel: C₈H₁₂O
Siedepunkt: 120 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167571
CAS-Nummer: 95-12-5