4-Chlorpyridin-N-oxid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 79.9 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chlorpyridin-N-oxid 95%
4-Chlorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄ClNO
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047425
CAS-Nummer: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2