tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine
OR315132-5G
OR315132-100G
OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA
26.1
EUR
APOSOR315132-5G
APOSOR315132-100G
APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₇Cl₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06858679 CAS-Nummer: 118753-70-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |