2,5-Furandicarbaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde

OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 145 EUR
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Furandicarbaldehyd 98%
2,5-Diformylfuran
Formel: C₆H₄O₃
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00671517
CAS-Nummer: 823-82-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR