5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
OR315101-100G
OR315101-25G
OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA
1840
EUR
APOSOR315101-100G
APOSOR315101-25G
APOSOR315101-5G
5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin 98%
5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₃BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08688592 CAS-Nummer: 286946-77-8 |