3-Aminopicolinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-pyridine-2-carboxylic acid amide
OR315090-1G
OR315090-10G
OR315090-5G
APOSOR315090-1GEA
68.3
EUR
APOSOR315090-1G
APOSOR315090-10G
APOSOR315090-5G
3-Aminopicolinamide 98%
3-Aminopicolinamide
Formel:
C6H7N3O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658329 CAS-Nummer: 50608-99-6 |