3-Amino-2-methoxy-6-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
OR315073-1G
OR315073-5G
OR315073-25G
APOSOR315073-1GEA
56.7
EUR
APOSOR315073-1G
APOSOR315073-5G
APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picolin 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picolin
Formel:
C₇H₁₀N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095079 CAS-Nummer: 186413-79-6 |