2,7-Di-tert-butylfluoren
Lieferant: Apollo Scientific
OR315036-25G OR315036-5G
APOSOR315036-25GEA 24.4 EUR
APOSOR315036-25G APOSOR315036-5G
2,7-Di-tert-butylfluoren
2,7-Di-tert-butylfluoren
Formel: C₂₁H₂₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093998
CAS-Nummer: 58775-05-6