Caronic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
OR315033-100G
OR315033-25G
OR315033-5G
APOSOR315033-100GEA
70.1
EUR
APOSOR315033-100G
APOSOR315033-25G
APOSOR315033-5G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formel:
C₇H₈O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09751198 CAS-Nummer: 67911-21-1 |