(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR315005-100G OR315005-25G OR315005-5G
APOSOR315005-100GEA 33 EUR
APOSOR315005-100G APOSOR315005-25G APOSOR315005-5G
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798429
CAS-Nummer: 52950-18-2