3-Nitro-4-picolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 108 EUR
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picolin 96%
3-Nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108,3 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051829
CAS-Nummer: 5832-44-0