2-Amino-3-benzyloxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 40.6 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridin
2-Amino-3-benzyloxypyridin
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006316
CAS-Nummer: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9