Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313088-100G OR313088-25G OR313088-5G
APOSOR313088-100GEA 67.3 EUR
APOSOR313088-100G APOSOR313088-25G APOSOR313088-5G
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 96%
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate
Formel: C₁₂H₂₁NO₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094774
CAS-Nummer: 59279-60-6