tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl 6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate, 6-Amino-2-N-BOC-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
OR313033-1G OR313033-5G OR313033-25G
APOSOR313033-1GEA 88.6 EUR
APOSOR313033-1G APOSOR313033-5G APOSOR313033-25G
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426351
CAS-Nummer: 164148-92-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III