3,3-Dimethylindoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313014-1G OR313014-250MG
APOSOR313014-1GEA 98.8 EUR
APOSOR313014-1G APOSOR313014-250MG
3,3-Dimethylindoline
3,3-Dimethylindoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847210
CAS-Nummer: 1914-02-9