7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Methoxy-6-azaindole
OR3130-1G OR3130-250MG
APOSOR3130-1GEA 270 EUR
APOSOR3130-1G APOSOR3130-250MG
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₈H₈N₂O
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864857
CAS-Nummer: 160590-40-9