Trimorpholinophosphine oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3128-100G
OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA
433
EUR
APOSOR3128-100G
APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formel:
C₁₂H₂₄N₃O₄P Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047406 CAS-Nummer: 4441-12-7 |