2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312272-1G
OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA
294
EUR
APOSOR312272-1G
APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Formel:
C₈H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22628754 CAS-Nummer: 1256546-74-3 |