trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312151-1G
OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA
55.8
EUR
APOSOR312151-1G
APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06657680 CAS-Nummer: 939400-34-7 |