Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR312136-5G
OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA
168
EUR
APOSOR312136-5G
APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Schmelzpunkt: 177 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00273427 CAS-Nummer: 115951-16-1 |