5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 296 EUR
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₇H₅ClN₂OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07343884
CAS-Nummer: 869709-84-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III