3,5-Dibrom-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310632-100G OR310632-25G OR310632-5G
APOSOR310632-100GEA 120 EUR
APOSOR310632-100G APOSOR310632-25G APOSOR310632-5G
3,5-Dibrom-4-picolin
3,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128859
CAS-Nummer: 3430-23-7