N-Boc-3-ethylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, N-Boc-3-Ethylpiperazine
OR3105-1G
OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA
91.5
EUR
APOSOR3105-1G
APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367735 CAS-Nummer: 438049-35-5 |