3-Amino-1-benzylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 38.7 EUR
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038444
CAS-Nummer: 60407-35-4