2,4-Diaminopyrimidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine-2,4-diyltriamine
OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopyrimidin 96%
2,4-Diaminopyrimidin
Formel: C₄H₆N₄
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038023
CAS-Nummer: 156-81-0
EINECS: 205-862-3