7-Bromoquinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309241-1G OR309241-5G
APOSOR309241-1GEA 24.4 EUR
APOSOR309241-1G APOSOR309241-5G
7-Bromoquinolin-4-ol
7-Bromoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₆BrNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659037
CAS-Nummer: 82121-06-0