7,8-Dichlor-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 284 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichlor-4-chinolinol
7,8-Dichlor-4-chinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272453
CAS-Nummer: 871217-91-3