Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309161-1G OR309161-5G
APOSOR309161-1GEA 24.4 EUR
APOSOR309161-1G APOSOR309161-5G
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374389
CAS-Nummer: 194726-40-4