Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
OR309148-5G OR309148-25G
APOSOR309148-5GEA 226 EUR
APOSOR309148-5G APOSOR309148-25G
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585012
CAS-Nummer: 80028-44-0