1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-Hydroxyazetidine
OR309038-25G
OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA
59.6
EUR
APOSOR309038-25G
APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037849 CAS-Nummer: 128117-22-6 |