1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 206 EUR
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11110708
CAS-Nummer: 757239-60-4