(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 38.7 EUR
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Formel: C₉H₁₅NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321011
CAS-Nummer: 51077-14-6