5-Brom-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30838-1G
OR30838-5G
OR30838-10G
APOSOR30838-1GEA
34.8
EUR
APOSOR30838-1G
APOSOR30838-5G
APOSOR30838-10G
5-Brom-4-methyl-1H-indazol
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007842 CAS-Nummer: 1082041-34-6 |