Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30823-5G OR30823-25G
APOSOR30823-5GEA 38.7 EUR
APOSOR30823-5G APOSOR30823-25G
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 186,5…189.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682402
CAS-Nummer: 156478-71-6