(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308151-1G OR308151-5G
APOSOR308151-1GEA 30.1 EUR
APOSOR308151-1G APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260604
CAS-Nummer: 884512-77-0