1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-1-methylpyrrolidine
OR308139-1G
OR308139-5G
OR308139-25G
APOSOR308139-1GEA
178
EUR
APOSOR308139-1G
APOSOR308139-5G
APOSOR308139-25G
1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
1-Methylpyrrolidin-3-amine
Formel:
C₅H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09971801 CAS-Nummer: 13220-27-4 |