tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308128-1G
OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA
78.3
EUR
APOSOR308128-1G
APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06656642 CAS-Nummer: 172478-01-2 |