cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 111…112 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11099896
CAS-Nummer: 1212395-34-0